Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Poly(vinyl alcohol) |
| Schmelzpunkt | 230.0°C to 240.0°C |
| Strukturformel | [-CH2CH(OH)-]n |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Menge | 1 kg |