Learn More
Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 bis 11 mm
11 bis 12 mm
12 bis 14 mm
13 bis 15 mm
15 bis 17 mm
17 bis 19 mm
18 bis 20 mm
20 bis 22 mm
23 bis 25 mm
6 bis 6.5 mm
9 bis 10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Schlauchklemmen aus Polyacetal (POM)
- Mit einer Vielzahl an Durchmessern
- POM ist weiß, sterilisierbar, rostet nicht, ist dauerhaft elastisch und hygienisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyacetal |
| Zur Verwendung mit | Schläuche |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Schlauchgröße | 13 bis 15 mm |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schlauchklemme |