Learn More
Koflo Montierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Artikelnummer. 11774139 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
89 mm
184 mm
286 mm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11774139 89 mm 10 Stück
11724149 286 mm 10 Stück
11704149 184 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11774139 Lieferant Koflo Lieferanten-Nr. 0466802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 89 mm
Typ Eingebaute Inline-Mischer