Learn More
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Artikelnummer. 11754109 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11754109 121 mm 10 Stück
11792653 127 mm -
11744109 152 mm 10 Stück
11764109 241 mm 10 Stück
11774109 254 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11754109 Lieferant Koflo Lieferanten-Nr. 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.4 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.8 in.
Länge (metrisch) 121 mm
Typ Nicht montierte Inline-Mischer