Learn More
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Artikelnummer. 11792653 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11792653 127 mm -
11754109 121 mm 10 Stück
11744109 152 mm 10 Stück
11764109 241 mm 10 Stück
11774109 254 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11792653 Lieferant Koflo Lieferanten-Nr. 0466708
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.5 in.
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 127 mm
Typ Nicht montierte Inline-Mischer