Learn More
Palintest™ Quadratisches Röhrchen aus Polyacrylat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Palintest™-Komparator
Der Palintest™-Komparator mit austauschbaren Farbscheiben ist einfach zu bedienen. Geben Sie einfach die Reagenztablette zur Testprobe, legen Sie sie in den Komparator und passen Sie sie an die entsprechende Scheibe an.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Polyacrylat |
| Verpackung | 5/Packung |
| Menge | 5/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 13,5 mm |
| Produkttyp | Röhrchen |