Learn More
Polyacrylnitril, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478195 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11478195 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11478195 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521753805
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Summenformel C3H3N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
Menge 5 g
InChI-Schlüssel NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC#N
IUPAC-Name Prop-2-Enenitril
Molekulargewicht (g/mol) 53.064
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217