Learn More
Polyacrylnitril, TRC
Artikelnummer. 30421601
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421601 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68815350G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Summenformel (C3H3N)x
Menge 50 g
Synonym ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Molekulargewicht (g/mol) 53.06