Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamid CC 6
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
5 kg
Partikelgröße:
0,05 bis 0,16 mm
0,10 bis 0,3 mm
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,10 bis 0,3 mm |
| Menge | 5 kg |
| Typ | Polyamid CC 6 |
| Material | Polyamid |