Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Polyamid
Artikelnummer. 10456231 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Durchmesser (metrisch) Unit Size
10456231 12 mm -
10197361 0,9 mm 1 Stück
10176211 7 mm 1 Stück
10064821 5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10456231 Supplier RETSCH Supplier No. 05.368.0003
Verfügbar ab: 30-10-2026
Add to basket
Add to basket
Specifications
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 301
Material Polyamid