Learn More
Thermo Scientific™ Polyamid-Lagenfolien für die Chromatographie
Artikelnummer. 11469010
Click to view available options
Menge:
Je 1
Je 5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11469010
Marke: Thermo Scientific™ A12572.KU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polyamid wird als Katalysator bei der Epoxidation von Cyclohexen mit tert-Butylhydroperoxid verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Polymerbasierte Reagenzien und Katalysatoren
  • Einfache Rückgewinnung nach Abschluss der Reaktion
  • Wird für die Chromatographie verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Material Polyamid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Menge Je 5
Abmessungen (L x B) 15 x 15cm