Learn More
Polycaprolacton, MW ∼80.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17231152 500 g 500 Gramm
17138258 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178305000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24980-41-4
Summenformel (C6H10O2)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084404
InChI-Schlüssel XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Oxepan-2-on
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polycaprolactone
Schmelzpunkt 60.0°C
Strukturformel [-O(CH2)5CO-]n
Menge 500 g