Learn More
Polycarbamat, TRC
Artikelnummer. 30424248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424248 10 mg 10 Milligramm
30417744 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30424248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69896010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64440-88-6
Summenformel C10 H18 N4 S8 Zn2
Molekulargewicht (g/mol) 581.61
Synonym Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di- (9CI), Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]dizinc, Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Bis-Dithane, Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylenebis(dithiocarbamate), Polycarbamate, TOC 3204, TOC 3204F
IUPAC-Name Dimethylcarbamothioylsulfanyl-[2-(Dimethylcarbamothioylsulfanylzinciosulfanylcarbothioylamino)Ethylcarbamothioylsulfanyl]Zink
SMILES CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polycarbamate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2S4.2C3H7NS2.2Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;2*1-4(2)3(5)6;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);2*1-2H3,(H,5,6);;/q;;;2*+2/p-4
Formelmasse 577.788