Beschreibung
- Für die Verwendung in Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten
- Mit Entlüftungs- und Ablassöffnung
- Stapelbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräte |
| Aufnahmevermögen | Zellen (25) |
| Enthält | 8/Packung |
| Röhrchen-Array | 5 x 5 |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | −196 bis 121°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 76 x 76 x 53 mm |