Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Artikelnummer. 15270584 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Küvetten (81)
Zellen (25)
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15270584 Küvetten (81) 4 Stück
15260584 Zellen (25) 8 Stück
2 options
Artikelnummer. 15270584
Marke: Tenak™ TE22405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
  • Für die Verwendung in Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten
  • Mit Entlüftungs- und Ablassöffnung
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Divers
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräte
Aufnahmevermögen Küvetten (81)
Enthält 4/Packung
Röhrchen-Array 9 x 9
Temperaturfestigkeit (metrisch) −196 bis 121°C
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 53 mm