Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Mit rundem Boden ohne Rand
- Transparenter, leichter gelber Farbton
- Beständig gegen RZB bis zu 20,000
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Verpackung | 10/Pckg. |
| Bodenform | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Graduierungen | 2 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 20.000 × g |