Learn More
Bollé Safety Brille aus Polycarbonat
Artikelnummer. p-8000063
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
EN 170
EN 166 1B3459 CE
Packungsgröße:
1 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11736575
Marke: Bollé Safety BLEPSI
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mit der Bollé Safety; Polycarbonatbrille erhalten Sie auf erschwingliche und flexible Weise bequemen Schutz. Die Brille lässt sich umfassend anpassen.
  • Transparent
  • Leichte, anliegende Schutzbrille
  • Aus Polycarbonat mit transparenter kratzfester Beschichtung, die zudem Beschlagen verhindert
  • Breites Sichtfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 170
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe klar
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat