Learn More
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Polycarbonat mit Scharnier
Artikelnummer. p-8012506 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 22 l und 28 l
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 8 l und 10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11786577
Marke: Nickel Electro™ GL122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximiert den Badbereich mit einem Klappdeckel, der Kondensation zurück in das Bad tropft. Nickel-Elektro™ Polycarbonat-Giebeldeckel sind transparent, um Proben betrachten zu können.
  • Leicht
  • Halbtransparent zum Beobachten von Proben
  • Maximieren des Badbereichs
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 22 l und 28 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung der Wasserverdampfung, Schutz von Proben und Wasser vor Kontamination und Energieeinsparung
Material Polycarbonat