Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus Polycarbonat
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter
Luer (Buchse) x 10 für 32 Zoll UNF-Gewinde
Männlicher Luer x weibliche Luer-Kupplung
Männlicher Luer-Anschluss an männlichem Gewinde mit 10 bis 32 in.
Männlicher Luer-Stecker x Männlicher Luer-Adapter
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/16 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/4 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/8 Zoll Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen.Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
- Hergestellt aus100 % reinen Rohstoffen
- Frei von Verunreinigungen und ideal für Spritzen oder kleine Schläuche
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen mit verschiedenen Verbindungsoptionen aus
- Zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
- Männlicher und weiblicher Luer-Anschluss erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit | Männlicher Luer-Stecker x Männlicher Luer-Adapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luer-zu-Luer Anschlüsse |
| Verpackungsmenge | 25er-Packung |
| Produkttyp | Luer-Anschluss |