Learn More
Masterflex™ Luer-Fittings aus Polycarbonat für Verteiler
Artikelnummer. 11745539
Change view
Click to view available options
Anzahl Ports:
5
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Anzahl Ports unitSize
11745539 5 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 11745539
Marke: Masterflex™ 3060043
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Verteilern mit Luer-Locks können Sie den Durchfluss ohne Auslaufen regeln. Cole Parmer™ Verteiler aus Polycarbonat verfügen über Polyurethanschäfte, HDPE-Griffe, Anschlüsse mit Innengewinde und Luer-Locks.
  • Verteiler einzeln oder in praktischen Zehnerpackungen erhältlich
  • Dieses Produkt ist weder zugelassen noch vorgesehen für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenbezogene Anwendungen
Spezifikation
Beschreibung 360 °
Typ Luer-Anschluss
Material Polycarbonat
Anzahl Ports 5
Verpackungsmenge 10/Packung