Learn More
Masterflex™ Luer-Fittings aus Polycarbonat für Verteiler
Beschreibung
- Verteiler einzeln oder in praktischen Zehnerpackungen erhältlich
- Dieses Produkt ist weder zugelassen noch vorgesehen für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenbezogene Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | Luer Fitting |
| Beschreibung | 360 ° |
| Enthält | 360° Rotation |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl Ports | 5 |