Learn More
Merck Millicell Einsatzplatte für Zellkulturen aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10133693 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
10133693 24 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10133693
Marke: Merck PSMT010R1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen auf einer einzigen Membranplatte kultivieren und analysieren. Die Platte kann entweder mit einem Einzelwell- oder einem Multiwell-Feeder Tray verwendet werden. Für die Analyse von Transportvorgängen wird die Millicell-Platte dann einfach in ein Multiwell-Feeder Tray überführt.
Kompatibilität mit „Seed-and-Feed“ Systemen
Kompatibilität mit automatischen Systemen zur Flüssigkeitszufuhr und Multipipetten
Basolateralem und apikalem Zugang zu den Zellen
Kompatibilität mit Systemen zur Messung des transepithelialen elektrischen Widerstandes (TEER)
Beschreibung: Millicell-24 Zellkulturplatteneinsatz, Polykarbonat, 5,0μm
Komponenten: 24 Well Zellkulturplatte, Einzel Well Anzuchtwanne, 24 Well Anzuchtwanne, Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Typ Millicell Einsatzplatte für Zellkulturen
Höhe (metrisch) 26.2 mm
Menge Je 1
Anzahl pro Packung Je 1
Anzahl pro Karton Je 1
Wells 24
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24