Learn More
Cole-Parmer™ Drehbarer Luer-Anschluss aus Polycarbonat, männlich/männlich
Diese Premiumverbinder sind eine einfache und praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Drehanschlüsse aus Polycarbonat eignen sich optimal für viele Anwendungsbereiche mit kleinen Schläuchen.
Marke: Cole-Parmer™ 06464-90
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Luer-Anschluss aus Spezialkunststoff
- Standardanschluss für Spritzen
- Drehverschluss, männlicher Luer-Lock x männlicher Luer-Lock
- Nicht steril
- Stecker und Kappen verfügbar
Spezifikation
Polycarbonat (PC) | |
Spritzen und viele Anwendungen mit kleinen Schläuchen. | |
Je 1 x |