Learn More
Bolle Protection™ Schutzbrillen aus Polycarbonat
Beschreibung
- Oberer Schutz
- Abnehmbare Schaumstoffverstärkung
- Unterer Schutz
- Seitliche Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN166 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Clear |
| Produkttyp | Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | klar |
| Enthält | Verstellbares Band |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Black Nylon |