Learn More
Masterflex™ X10 SMART SITE CONNECTION LUER
Artikelnummer. 13434206
Click to view available options
Gewindegröße:
Weiblicher x Männlicher Luer-Lock
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13434206
Marke: Masterflex™ 3052610
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Verbinden dieser Kunststoff-Luer-Systeme mit Bio-Beuteln oder Probenröhrchen. Cole-Parmer™ Polycarbonat Smart Site Luer-Anschlussverbindungsstücke werden auf die Schläuche gegossen, um einen nahtlosen Übergang von der Quelle zum System zu ermöglichen.
  • Jede Einheit einzeln verpackt und sterilisierbar
  • Komplettieren Ihrer Luer-Anschlusssysteme mit diesen Premium-Steckverbindern
  • Im Lieferumfang sind einige spezielle Konfigurationen enthalten, die nur aus Polycarbonat erhältlich sind
  • Alle Buchsenanschlüsse können mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
  • Stecker und Kappen sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Material Polycarbonat
Verpackungsmenge Je 10
Gewindegröße Weiblicher x Männlicher Luer-Lock
Produkttyp Smart Site Luer-Anschlussverbindung