Learn More
Sanplatec™ Polycarbonat-Vakuumexsikkator
Artikelnummer. 30245652
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
200 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
30245652 230 mm 1 Stück
30245647 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245652 Lieferant Sanplatec™ Lieferanten-Nr. 04706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 €
    169.64 € / 1 Stück
    Sparen 98.36 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparentes Polycarbonat mit hervorragender Sicht und Luftdichtheit sowie Stoß- und Hitzebeständigkeit. (mit Hahn und Manometer)
  • Klare Sicht. Der Zustand der gelagerten Artikel und der Zeitpunkt für den Silicagelwechsel lassen sich leicht erkennen.
  • Trockendichtung mit O-Ring. Keine Sorgen mehr um Fettablagerungen.
  • Die höchste Intensität in transparentem Harz. Kaum beschädigt beim Fallenlassen.
  • Die Keramikplatte ist hitzebeständig, korrosionsbeständig und antihaftbeschichtet.
  • PC-Materialeigenschaften: gute Zugfestigkeit, Stoßfestigkeit und Hitzebeständigkeit
  • Für jeden Typ (PC-210/250 kg) ist auch eine Ersatzplatte erhältlich.
  • Der Düsendurchmesser beträgt 9 mm.
Spezifikation
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält Absperrhahn, Manometer
Höhe (metrisch) 373 mm
Innendurchmesser (metrisch) 230 mm
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm