Learn More
Spex CertiPrep™ Polycarbonat-Fläschchen
Artikelnummer. 12839055 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12839055 50 ml 48 Stück
1 options
Artikelnummer. 12839055
Marke: Spex CertiPrep™ 2253PC48
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kryoröhrchen aus Polycarbonat mit Schraubverschluss fasst Mahlmedien bis zu 1/2 Zoll und eignet sich für den SPEX SamplePrep Homogenisator
Kryovial aus Polycarbonat mit Schraubverschluss, 290 mm x 114 mm, 50 ml. Fasst Mahlmedien bis zu 1/2 Zoll, passend für SPEX SamplePrep Homogenisator 2196-16-PE Halter und 2664 Kryoblock. Mahlmenge pro Fläschchen 20 ml. Wird als Packung mit 48 Fläschchen mit 48 Kappen geliefert.
  • Hält die Mahlmenge von 20 ml pro Fläschchen
  • Polycarbonat ist für kryogenes Mahlen geeignet
Spezifikation
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) 50 ml
Enthält mit Schraubverschluss
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 48er-Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Homogenisator