missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ekastu Safety™ M2-PLUS chemische Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10, 10,5
8, 8,5
9, 9,5
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kategorie 3. Farbe: mitternachtsblau. Aus Polychloroprene. Ca. 31cm lang. Anatomische Form mit gutem Tastvermögen. Sanitized. Mit dessinierter Oberfläche für den sicheren Griff. Baumwollbeflockt. Hohe Abriebfestigkeit. Beständig gegen viele chemische Substanzen wie Säuren, Laugen, organische Öle und Fette sowie gegen bakteriologische Kontamination. Universell einsetzbarer Handschuh für Labor, Handwerk und Industrie. Hervorragende Abriebfestigkeit und dadurch sehr lange Standzeit.
Grösse: 10-10,5
Grösse: 10-10,5
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 374-1/374-2/374-3/388/420 |
| Stulpenmaterial | Polychloropren |
| Beschreibung | Abriebfestigkeit:3 |
| Farbe | Mitternachtsblau |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polychloropren |
| Größe | 10, 10,5 |
| Auskleidung | Baumvollvelours |
| Durchstechfestigkeit | 0 |
| Mehr anzeigen |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction