Learn More
Logistik Unicorp™ Laborkittel aus Polycotton für Damen
Click to view available options
Größe:
26
Beschreibung
- Sanft konturierte Passform für optimalen Komfort
- Mit zwei unten aufgesetzten Taschen, Brusttasche, verdecktem Druckknopfverschluss an der Vorderseite, Druckknopf-Manschetten und einer großzügigen Länge von 107 cm
- Kein CE-Zeichen
Spezifikation
Typ | Laborkittel |
Größe | 26 |
Geschlecht | Women's |
Material | Polycotton |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Bolzen |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 128 cm |
Enthält | Aufgesetzte Taschen unten, Brusttasche, Vorderseite mit verdeckter Druckknopfleiste, Manschetten mit Druckknopfverschluss |
Länge (metrisch) | 107 cm |