Learn More
Logistik™ Laborkittel aus Polycotton für Damen
Beschreibung
- Sanft konturierte Passform für optimalen Komfort
- Mit zwei unten aufgesetzten Taschen, Brusttasche, verdecktem Druckknopfverschluss an der Vorderseite, Druckknopf-Manschetten und einer großzügigen Länge von 107 cm
- Kein CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | 4X bis L |
| Geschlecht | Damen |
| Material | Polycotton |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Bolzen |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Beschreibung | Size 26 |
| Mehr anzeigen |