Learn More
Polydatin, TRC
Artikelnummer. 30012874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012874 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP688053100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4',5-Trihydroxystilbene-3-O-beta-D-glucopyranoside
CAS 65914-17-2
Summenformel C20 H22 O8
Menge 100 mg
Synonym beta-D-Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl, beta-D- (6CI), 3-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-glucopyranoside, 3,4'-5-Trihydroxystilbene-3-beta-D-glucopyranoside, Polydatin
InChI-Formel InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(C=Cc3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-Hydroxy-5-[2-(4-Hydroxyphenyl)Ethenyl]Phenoxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 390.38
Formelmasse 390.1315