Learn More
Polydextrose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16607072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16607072
Marke: Thermo Scientific Acros 466360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68424-04-4 | (C6H10O5)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68424-04-4
Summenformel (C6H10O5)n
MDL-Nummer MFCD00804499
IUPAC-Name Polydextrose
SMILES OCC1OC(-*)[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polydextrose
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 110°C to 130°C
Löslichkeitsinformationen soluble aq. soln.
Menge 25 g
Verlust bei Trocknung ≤4 %