Learn More
Polydextrose, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polydextrose |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Schmelzpunkt | 110°C to 130°C |
| Löslichkeitsinformationen | soluble aq. soln. |
| Menge | 5 g |
| Verlust bei Trocknung | ≤4 % |
| Verpackung | Glasflasche |