Learn More
Polydimethylsiloxan, Trimethylsiloxy terminiert, M.W. 6000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329048
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11329048 50 mL 50 Milliliter
11349048 250 mL 250 Milliliter
11339048 1 L 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 11329048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042501.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy is used as reagents and Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9016-00-6
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) 74.15
MDL-Nummer MFCD00084411
InChI-Schlüssel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dimethylsilanol
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farbe Farblos
Namenshinweis M.W. 6,000
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Siedepunkt >205°C
Schmelzpunkt <-40°C
Dichte 0.950 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in aromatic hydrocarbon,partially soluble in aliphatic and insoluble in water.
Menge 50 mL
Flammpunkt 315°C (599°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.4025