Learn More
Polyester-Acrylat/Methacrylat, PEAM-645, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452727
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452727 100 g 100 Gramm
15442727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046596.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Empfohlen für die Verwendung als Basisharz in Klebeanwendungen oder Beschichtungsanwendungen
Recommended for use as a base resin in adhesive applications or coating applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921213-39-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyester acrylate/methacrylate
Farbe Bernstein bis Braun
Namenshinweis PEAM-645
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt >375°C (decomposition)
Menge 100 g
Formelmasse 645
Geruch mild