Learn More
Bel-Art™ Tisch-Entsorgungssystem aus Polyester
Artikelnummer. 11755084 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 x 190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11755084
Marke: Bel-Art™ H131940011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geruchsdicht. Das Bel Art™ Tischentsorgungssystem aus Polyester ist mit einem Schwingdeckel mit Scharnier ausgestattet, der einen einfachen Zugriff ermöglicht.
  • Perfekt für kleine Gegenstände, wie Pipettenspitzen und Mikrozentrifugenröhrchen
  • 1.5 l Kapazität 
  • Fasst einen 25 x 25 cm (10 x 10") großen, autoklavierbaren Biogefahren-Abfallbeutel (Bel Art Produkt #H13182-0000)
  • Ästhetisch und langlebig
  • Abweisend gegen Fingerabdrücke, Schmier- und Schmutzflecken
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Abmessungen (L x B) 190 x 190 mm
Höhe (metrisch) 190 mm
Länge (metrisch) 190 mm