Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Spannverschlüsse aus Polyester, glasfaserverstärkt
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Menge | 1/Packung |
| Typ | 150 Laborklemme |
| Material | Polyester-Glas-Verbindung (Klammer), Stahl (Stab) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Befestigen von Deckeln an Reaktionsgefäßen und zur Montage auf einem Ständer |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |