Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Beschreibung | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Continuous |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |