Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Artikelnummer. 11549243
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11549243
Marke: Brady™ 076641
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
  • Etiketten für Drucker
  • B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
  • Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
  • 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beschreibung GlobalMark High Performance Polyester Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Beschichtung None
Farbe Grün
Ausführung Gloss
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 80 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 100/Packung
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 28,58 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 1,125 in.
Breite (metrisch) 29 mm