Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Artikelnummer. 11589203
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Farbe unitSize
11589203 30,48 m x 28,58 mm Gelbbraun 1 Stück
11539253 30,48 m x 12,7 mm Schwarz 1 Stück
11539233 30,48 m x 12,7 mm Blau 1 Stück
11599243 30,48 m x 12,7 mm Braun 1 Stück
11559243 30,48 m x 12,7 mm Grün 1 Stück
11579213 30,48 m x 12,7 mm Durchsichtig 1 Stück
11539213 30,48 m x 12,7 mm Hellblau 1 Stück
11579253 30,48 m x 12,7 mm Grau 1 Stück
11548924 30 m x 13 mm Ocker 1 Stück
11519243 30,48 m x 12,7 mm Orange 1 Stück
11559203 30,48 m x 12,7 mm Rosa 1 Stück
11579233 30,48 m x 12,7 mm Violett 1 Stück
11529253 30,48 m x 28,58 mm Schwarz 1 Stück
11529233 30,48 m x 28,58 mm Blau 1 Stück
11519223 30,48 m x 12,7 mm Weiß 1 Stück
11589243 30,48 m x 28,58 mm Braun 1 Stück
11569213 30,48 m x 28,58 mm Durchsichtig 1 Stück
11549243 30,48 m x 28,58 mm Grün 1 Stück
11529213 30,48 m x 28,58 mm Hellblau 1 Stück
11569253 30,48 m x 28,58 mm Grau 1 Stück
11509243 30,48 m x 28,58 mm Orange 1 Stück
11569233 30,48 m x 28,58 mm Violett 1 Stück
11549203 30,48 m x 28,58 mm Rosa 1 Stück
11518924 30 m x 29 mm Himmelblau 1 Stück
11589223 30,48 m x 28,58 mm Rot 1 Stück
11549223 30,48 m x 28,58 mm Gelb 1 Stück
11519253 30,48 m x 57,15 mm Schwarz 1 Stück
11509223 30,48 m x 28,58 mm Weiß 1 Stück
11519233 30,48 m x 57,15 mm Blau 1 Stück
11559213 30,48 m x 57,15 mm Durchsichtig 1 Stück
11579243 30,48 m x 57,15 mm Braun 1 Stück
11539243 30,48 m x 57,15 mm Grün 1 Stück
11519213 30,48 m x 57,15 mm Hellblau 1 Stück
11559253 30,48 m x 57,15 mm Grau 1 Stück
11568924 30 m x 57 mm Ocker 1 Stück
11599233 30,48 m x 57,15 mm Orange 1 Stück
11539203 30,48 m x 57,15 mm Rosa 1 Stück
11559233 30,48 m x 57,15 mm Violett 1 Stück
11579223 30,48 m x 57,15 mm Rot 1 Stück
11528924 30 m x 57 mm Himmelblau 1 Stück
11579203 30,48 m x 57,15 mm Gelbbraun 1 Stück
11599213 30,48 m x 57,15 mm Weiß 1 Stück
11539223 30,48 m x 57,15 mm Gelb 1 Stück
43 options
Artikelnummer. 11589203
Marke: Brady™ 076604
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
  • Etiketten für Drucker
  • B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
  • Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
  • 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beschreibung GlobalMark High Performance Polyester Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Beschichtung None
Farbe Gelbbraun
Ausführung Gloss
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 80 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 28,58 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 1,125 in.
Breite (metrisch) 29 mm