Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Artikelnummer. 11599233
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Dimensions (LxW) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11599233 | 30,48 m x 57,15 mm | Orange | 1 Stück |
| 11539253 | 30,48 m x 12,7 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11539233 | 30,48 m x 12,7 mm | Blau | 1 Stück |
| 11599243 | 30,48 m x 12,7 mm | Braun | 1 Stück |
| 11559243 | 30,48 m x 12,7 mm | Grün | 1 Stück |
| 11579213 | 30,48 m x 12,7 mm | Durchsichtig | 1 Stück |
| 11539213 | 30,48 m x 12,7 mm | Hellblau | 1 Stück |
| 11579253 | 30,48 m x 12,7 mm | Grau | 1 Stück |
| 11548924 | 30 m x 13 mm | Ocker | 1 Stück |
| 11519243 | 30,48 m x 12,7 mm | Orange | 1 Stück |
| 11559203 | 30,48 m x 12,7 mm | Rosa | 1 Stück |
| 11579233 | 30,48 m x 12,7 mm | Violett | 1 Stück |
| 11529253 | 30,48 m x 28,58 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11529233 | 30,48 m x 28,58 mm | Blau | 1 Stück |
| 11519223 | 30,48 m x 12,7 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11589243 | 30,48 m x 28,58 mm | Braun | 1 Stück |
| 11569213 | 30,48 m x 28,58 mm | Durchsichtig | 1 Stück |
| 11549243 | 30,48 m x 28,58 mm | Grün | 1 Stück |
| 11529213 | 30,48 m x 28,58 mm | Hellblau | 1 Stück |
| 11569253 | 30,48 m x 28,58 mm | Grau | 1 Stück |
| 11509243 | 30,48 m x 28,58 mm | Orange | 1 Stück |
| 11569233 | 30,48 m x 28,58 mm | Violett | 1 Stück |
| 11549203 | 30,48 m x 28,58 mm | Rosa | 1 Stück |
| 11518924 | 30 m x 29 mm | Himmelblau | 1 Stück |
| 11589223 | 30,48 m x 28,58 mm | Rot | 1 Stück |
| 11589203 | 30,48 m x 28,58 mm | Gelbbraun | 1 Stück |
| 11549223 | 30,48 m x 28,58 mm | Gelb | 1 Stück |
| 11519253 | 30,48 m x 57,15 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11509223 | 30,48 m x 28,58 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11519233 | 30,48 m x 57,15 mm | Blau | 1 Stück |
| 11559213 | 30,48 m x 57,15 mm | Durchsichtig | 1 Stück |
| 11579243 | 30,48 m x 57,15 mm | Braun | 1 Stück |
| 11539243 | 30,48 m x 57,15 mm | Grün | 1 Stück |
| 11519213 | 30,48 m x 57,15 mm | Hellblau | 1 Stück |
| 11559253 | 30,48 m x 57,15 mm | Grau | 1 Stück |
| 11568924 | 30 m x 57 mm | Ocker | 1 Stück |
| 11539203 | 30,48 m x 57,15 mm | Rosa | 1 Stück |
| 11559233 | 30,48 m x 57,15 mm | Violett | 1 Stück |
| 11579223 | 30,48 m x 57,15 mm | Rot | 1 Stück |
| 11528924 | 30 m x 57 mm | Himmelblau | 1 Stück |
| 11579203 | 30,48 m x 57,15 mm | Gelbbraun | 1 Stück |
| 11599213 | 30,48 m x 57,15 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11539223 | 30,48 m x 57,15 mm | Gelb | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11599233
Marke: Brady™ 076636
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Beschreibung | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Orange |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Continuous |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GlobalMark Drucker |
| Glanz | 80 Gardner-Einheiten |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 bis +212 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 100 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,003 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,019 mm |
| Dimensions (LxW) | 30,48 m x 57,15 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,25 in. |
| Breite (metrisch) | 57 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |