Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester
Artikelnummer. 13523320
Ansicht ändern
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Dauerhafte Gummierung
Breite (metrisch):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
13523320 Acryl, Permanent 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
13563320 Acryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm 1 BX
13533320 Dauerhafte Gummierung 25,4 mm 12,70 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13523320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143087
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Etiketten eignen sich ideal für die Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplatten-Etikettierung, Bauteil- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikations-Etikettierung, Elektro-Etikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionsetikettierung.
  • Abriebfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig und witterungsbeständig.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Beschreibung Polyester-Etiketten für i3300-Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) i3300, i5300, BBP33
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,60 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 x 50,80 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-17-423