Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester
Artikelnummer. 13563320
Ansicht ändern
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Dauerhafte Gummierung
Breite (metrisch):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
13563320 Acryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm 1 BX
13523320 Acryl, Permanent 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
13533320 Dauerhafte Gummierung 25,4 mm 12,70 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13563320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 361687
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Etiketten eignen sich ideal für die Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplatten-Etikettierung, Bauteil- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikations-Etikettierung, Elektro-Etikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionsetikettierung.
  • Abriebfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig und witterungsbeständig.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Beschreibung Polyester-Etiketten für BBP33/i3300-Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer Bis 2 zu Jahre Einsatz im Freien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2000 Etiketten/Karton
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +320 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0,022 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 11,35 mm
Abmessungen (L x B) 6,35 x 48,26 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Länge (metrisch) 6.35 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (metrisch) 48,26 mm
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Gewicht (metrisch) 0,1 kg
Alternate Part Number B33-635-488