Learn More
Brady™ Polyester-Etikett
Artikelnummer. p-8001203
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Klebstofftyp:
Dauerhafte Gummierung
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 13523320
Marke: Brady™ 143087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
  • Vorgestanzte Etiketten für Drucker
  • Vordimensionierte Etiketten
  • B33 Series Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Polyesteretiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produktkennzeichnung und Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Behälter- und Regalkennzeichnung, Barcodierung und Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 1500 Labels/Box
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,60 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 50,80 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-17-423