Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Click to view available options
Größe (metrisch):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4.57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
2,54 x 1,9 cm (B x H)
6.35 B x 6.35 cm H
Ausführung:
Matt
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11-Etikettendrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
1500/Packung
2500/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
2500 Stück
Beschreibung
- Mit glänzender oder matter Oberfläche erhältlich
- In verschiedenen Breiten und Rollenlängen erhältlich
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Show More |