Learn More
Brady™ Polyester-Magnetband
Artikelnummer. p-8001206
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Breite (metrisch):
57 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
11599253 Weiß 100 mm 1 Stück
11519263 Gelb 100 mm 1 Stück
11509263 Weiß 57 mm 1 Stück
11529263 Gelb 57 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11599253 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076686
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbares Polyester-Magnetband ist ein einfaches und schnelles Material für temporäre, wiederverwendbare und bewegliche Schilder. Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann.
  • Bedruckbares Magnetmaterial ist ein einfaches und schnelles Material für temporäre, wiederverwendbare und bewegliche Schilder.
  • Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung GlobalMark Magnetband
Klebstofftyp Nicht klebend
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 70 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,018 in.
Dicke (metrisch) 0,113 mm
Abmessungen (L x B) 7.62 m x 107.95 mm
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Länge (metrisch) 7,5 m
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 100 mm