Learn More
Brady™ Polyester-Gebotszeichen für Sicherheitsbrillen
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Form | Rechteckig |
| Angezeigter Text | Schutzbrille |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Mehr anzeigen |