Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus Polyester
Artikelnummer. 10265174
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
Handschutz
Sicherheitsanzug
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Angezeigter Text Durchmesser (metrisch) unitSize
10265174 Handschutz 200 mm 1 Stück
10795695 Sicherheitsanzug 100 mm -
2 options
Artikelnummer. 10265174
Marke: Brady™ 250111
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 255-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Polyethylen, Polyester
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Montageart Selbstklebend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung im Freien
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Angezeigter Text Handschutz
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau