Learn More
Brady™ Photolum Markierer aus Polyester
Artikelnummer. 11731965
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
Türgriffhintergrund – Linksdrehung
Türgriffhintergrund – Rechtsdrehung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text unitSize
11731965 Türgriffhintergrund – Linksdrehung 1 Stück
11741965 Türgriffhintergrund – Rechtsdrehung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11731965 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 224075
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
Alternate Part Number Türgriff links, aus Photolum, 100 x 250 mm
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Langes Polyester-Nachglühen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgangs- und Richtungsschilder, Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen für die Ausstiegswege an niedrigen Stellen und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege
Höhe (metrisch) 255 mm
Dicke 0,049 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 80 °C
Abmessungen (L x B) 100 x 255 mm
Angezeigter Text Türgriffhintergrund – Linksdrehung
Produkttyp Türschild
Farbe Langnachleuchtend auf Grün