Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Click to view available options
Breite (metrisch):
45,72 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
15,24 mm
25,4 mm
Menge:
100/Packung
1000/Packung
2500/Packung
Packungsgröße:
1 Packung
Beschreibung
Farbbänder sind nicht erforderlich.
In der 1. Spalte der Tabelle sind spezielle Anwendungsbeispiele für die Etiketten angegeben. Selbstverständlich können die Etiketten auch bei anderen Probenbehältern eingesetzt werden
Die Etikettengrösse entspricht in der Regel auch dem bedruckbarem Bereich. Lediglich bei selbstlaminierenden Etiketten ist der Druckbereich kleiner und in der Tabelle angegeben
Wir bieten ein breites Spektrum verschiedener Etikettenmaterialien mit speziellen Eigenschaften an:
F - Gefrierschrank (-80°C)
N - Flüssigstickstoff
A - Autoklav
H - Heisswasserbad (100°C)
S - Selbstlaminierendes Etikett
L - Flaches Profil (extrem dünn)
R - Ablösbar
Für: Röhrchen 0,5/0,7mL, φ =8mm
Anwendung: F N A H S L
Format: 46/10mm
Schreibfeld: 49/10mm
Material: B-361
In der 1. Spalte der Tabelle sind spezielle Anwendungsbeispiele für die Etiketten angegeben. Selbstverständlich können die Etiketten auch bei anderen Probenbehältern eingesetzt werden
Die Etikettengrösse entspricht in der Regel auch dem bedruckbarem Bereich. Lediglich bei selbstlaminierenden Etiketten ist der Druckbereich kleiner und in der Tabelle angegeben
Wir bieten ein breites Spektrum verschiedener Etikettenmaterialien mit speziellen Eigenschaften an:
F - Gefrierschrank (-80°C)
N - Flüssigstickstoff
A - Autoklav
H - Heisswasserbad (100°C)
S - Selbstlaminierendes Etikett
L - Flaches Profil (extrem dünn)
R - Ablösbar
Für: Röhrchen 0,5/0,7mL, φ =8mm
Anwendung: F N A H S L
Format: 46/10mm
Schreibfeld: 49/10mm
Material: B-361
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Beschreibung | LaserTab Laserbedruckbares Etikett |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matt |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mehr anzeigen |